Learn More
Dueperthal™ Armoire d’acides et de lessives
Marque: Dueperthal™ 20-061164-001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Armoire acide/base
- Conforme à la norme DIN 68765
- Stockage de liquides agressifs
- Cuve polyéthylène haute résistance chimique
- Construction en bois mélaminé résistant aux acides, impacts et rayures
- Poignée sur porte en U et poignée intégrée sur les bacs pour une extraction aisée
- Serrure sur chaque porte pour limiter l'accès au personnel autorisé
- Orifice de ventilation φ 75mm et large grille de ventilation en façade pour renouvellement important de l'air du volume de stockage
- Armoire acide/base
Spécification
One tray insert | |
One drawer | |
1 |
600 x 1100 x 635 mm | |
ACID UTS L |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu