Learn More
Dueperthal™ Armoire d’acides et de lessives
Marque:  Dueperthal™ 20-061164-001
Code produit. 11978199
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Armoire acide/base
  • Conforme à la norme DIN 68765
  • Stockage de liquides agressifs
  • Cuve polyéthylène haute résistance chimique
  • Construction en bois mélaminé résistant aux acides, impacts et rayures
  • Poignée sur porte en U et poignée intégrée sur les bacs pour une extraction aisée
  • Serrure sur chaque porte pour limiter l'accès au personnel autorisé
  • Orifice de ventilation φ 75mm et large grille de ventilation en façade pour renouvellement important de l'air du volume de stockage
  • Armoire acide/base
Spécification
Spécification
One tray insert
One drawer
1
600 x 1100 x 635 mm
ACID UTS L
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires