Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide acétique, sel d’ammonium, 98 %, pour la biochimie
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
Spécification
Spécification
Absorbance | (c = 1 M, eau), (c = 1 M, eau) à 0 nm, 0,01 max. à 280 nm, 0,01 max. à 350 nm, 0,02 max. à 254 nm |
Nom chimique ou matériau | Acetic acid, ammonium salt |
Point de fusion | 114,0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | CH3CO2NH4 |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :1 480 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’acétone, dans le méthanol :7,89 g/100mL (15°C) |
Poids de la formule | 77.08 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Qualité | Biochimie |
Quantité | 500 g |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Acetic acid, ammonium salt