Learn More
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-acide carboxylique, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11469470
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182181-19-7
Formule moléculaire C8H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.59
Numéro MDL MFCD02186559
Clé InChI YZBKAIKDSQEETA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloro, 2-carboxy-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, acmc-209zto, chloroimidazoapyridinecarboxylicacid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid,6-chloro, 6-chloroimidazo 1,2-alpha pyridine-2-carboxylic acid
CID PubChem 2757614
Nom IUPAC 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-acide carboxylique
SMILES C1=CC2=NC(=CN2C=C1Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 246°C to 247°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.59
Pourcentage de pureté 99%