Learn More
Acide 5-pyrimidinylboronique, 97 %, peut contenir des quantités variables d’anhydride, Thermo Scientific Chemicals
270.00€ - 769.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109299-78-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5BN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.91 |
Numéro MDL | MFCD03002366 |
Clé InChI | HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid |
CID PubChem | 2795193 |
Nom IUPAC | Acide pyrimidine-5-ylboronique |
SMILES | OB(O)C1=CN=CN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15204894
|
Thermo Scientific Acros
451700250 |
25 g | Flacon en verre |
270.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15224894
|
Thermo Scientific Acros
451701000 |
100 g | Flacon en verre |
769.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
109299-78-7 | |
123.91 | |
HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N | |
2795193 | |
OB(O)C1=CN=CN=C1 |
C4H5BN2O2 | |
MFCD03002366 | |
5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid | |
Acide pyrimidine-5-ylboronique |
Specifications
5-Pyrimidinylboronic acid | |
>300.0°C | |
C4H5BN2O2 | |
5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid | |
OB(O)C1=CN=CN=C1 | |
123.91 | |
123.91 |
109299-78-7 | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD03002366 | |
HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N | |
Acide pyrimidine-5-ylboronique | |
2795193 | |
97% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 5-Pyrimidinylboronic acid
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.