Learn More
5-chloro-2-méthylindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470127
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1075-35-0 | C9H8ClN | 165.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1075-35-0
Formule moléculaire C9H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 165.62
Numéro MDL MFCD00005619
Clé InChI WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
CID PubChem 70636
Nom IUPAC 5-chloro-2-méthyl-1H-indole
SMILES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methylindole
Point de fusion 110°C to 114°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 165.62
Pourcentage de pureté 98%