Learn More
5-chloro-2-cyanopyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15432239
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 89809-64-3 | C6H3ClN2 | 138.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89809-64-3
Formule moléculaire C6H3ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 138.55
Numéro MDL MFCD03788835
Clé InChI WTHODOKFSYPTKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-cyanopyridine, 5-chloropicolinonitrile, 3-chloro-6-cyanopyridine, 2-cyano-5-chloro pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-chloro, 2-cyano-5-chloropyridine, 6-cyano-3-chloropyridine, 5-chloro-2-pyridinecarbonitrile, pubchem2107, 5-chloropicolinenitrile
CID PubChem 3833942
Nom IUPAC 5-chloropyridine-2-carbonitrile
SMILES ClC1=CN=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-cyanopyridine
Point de fusion 106°C to 108°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 113764
Poids de la formule 138.55
Pourcentage de pureté 96%