Learn More
Acide 5-acétylsalicylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479133
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
CAS: 13110-96-8 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13110-96-8
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Numéro MDL MFCD00013978
Clé InChI NZRDKNBIPVLNHA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 83151
Nom IUPAC Acide5-acétyl-2-hydroxybenzoïque
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetylsalicylic acid
Point de fusion 214°C to 216°C
Point d’éclair 250°C (482°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2096968
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 5-acetylsalicylic acid, 3-acetyl-6-hydroxybenzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl salicylic acid, acmc-1boxk, 5-acetylsalicylicacid, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-acetyl-2-hydroxy
Poids de la formule 180.15
Pourcentage de pureté ≥98%