Learn More
4-(Trifluorométhylthio)benzaldéhyde, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479826
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4021-50-5 | C8H5F3OS | 206.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4021-50-5
Formule moléculaire C8H5F3OS
Poids moléculaire (g/mol) 206.18
Numéro MDL MFCD00129191
Clé InChI OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylthio benzaldehyde, 4-trifluoromethyl thio benzaldehyde, 4-trifluoromethyl sulfanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl thio, acmc-1agrc, ksc582m6p, 4-trifluomethylthio benzoldehyde, rarechem gt hw 0381
CID PubChem 2777846
Nom IUPAC 4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]benzaldehyde
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Point de fusion 29°C to 31°C
Densité 1.31
Point d’ébullition 219°C
Point d’éclair 96°C (204°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.511
Quantité 5 g
Beilstein 2328411
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté ≥90%