Learn More
4’-n-Nonylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11465223
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37593-05-8
Formule moléculaire C17H26O
Poids moléculaire (g/mol) 246.394
Numéro MDL MFCD00043717
Clé InChI PWRSUUUQEQAMEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethan-1-one, 4-n-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethanone, 4'-n-nonylacetophenone, p-nonyl acetophenone, 4'-nonylacetophenone, 1-acetyl-4-nonylbenzene
CID PubChem 142175
Nom IUPAC 1-(4-nonylphényl)éthanone
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-n-Nonylacetophenone
Point d’ébullition 159°C to 161°C (2 mmHg)
Indice de réfraction 1.505
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.39
Pourcentage de pureté 97%