Learn More
4-isopropoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020712
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18962-05-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18962-05-5
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00052357
Clé InChI WDANSDASCKBVKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropoxybenzaldehyde, 4-propan-2-yloxy benzaldehyde, 4-iso-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethoxy, 4-propan-2-yl-oxy benzaldehyde, 4-isopropoxy-1-formylbenzene, 4-methylethoxy benzaldehyde, pubchem9651, p-isopropoxybenzaldehyde, 4-isopropoxy-benzaldehyde
CID PubChem 250077
Nom IUPAC 4-propan-2-yloxybenzaldéhyde
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropoxybenzaldehyde
Point d’ébullition 108°C to 110°C (5 mmHg)
Indice de réfraction 1.547
Quantité 1 g
Beilstein 742921
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 97%