Learn More
Acide 4-Hydroxy3-méthoxy-DL-mandélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 55-10-7 | C9H10O5 | 198.174 g/mol
49.95€ - 786.00€
Identifiants chimiques
CAS | 55-10-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.174 |
Numéro MDL | MFCD00004235 |
Clé InChI | CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy |
CID PubChem | 1245 |
ChEBI | CHEBI:20106 |
Nom IUPAC | Acide acétique2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) |
SMILES | COC1=C(C=CC(=C1)C(C(=O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490973
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13349.03 |
1 g |
49.95€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13349.06 |
5 g |
171.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13349.14 |
25 g |
786.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
55-10-7 | |
198.174 | |
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N | |
1245 | |
Acide acétique2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) |
C9H10O5 | |
MFCD00004235 | |
vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy | |
CHEBI:20106 | |
COC1=C(C=CC(=C1)C(C(=O)O)O)O |
Spécification
4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid | |
133°C to 134°C (decomposition) | |
MFCD00004235 | |
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide acétique2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) | |
1245 | |
198.17 |
55-10-7 | |
C9H10O5 | |
vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy | |
COC1=C(C=CC(=C1)C(C(=O)O)O)O | |
198.174 | |
CHEBI:20106 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-224-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante