Learn More
4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028013
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2233-18-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2233-18-3
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00006946
Clé InChI UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, 4-formyl-2,6-xylenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde, unii-23pa2pmp9f, 23pa2pmp9f, syringnldehyde, zlchem 510, pubchem8252, buttpark 9657-68
CID PubChem 75222
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Point de fusion 112°C to 116°C
Quantité 1 g
Beilstein 1908717
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%