Learn More
4-éthylcyclohexanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 4-Ethylcyclohexanone |
Densité | 0.895 |
Point d’ébullition | 192°C to 194°C |
Point d’éclair | 63°C (145°F) |
Odeur | Characteristic |
Indice de réfraction | 1.4515 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1924964 |
Poids de la formule | 126.2 |
Pourcentage de pureté | 99% |