Learn More
Acide 4-cyano-3-fluorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312829
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 843663-18-3 | C7H5BFNO2 | 164.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 843663-18-3
Formule moléculaire C7H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD03411549
Clé InChI DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug
CID PubChem 2783130
Nom IUPAC Acide (4-cyano-3-fluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 164.93
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche