Learn More
4-chloro-4’-fluorobutyrophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429013
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.637 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3874-54-2
Formule moléculaire C10H10ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 200.637
Numéro MDL MFCD00001007
Clé InChI HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
CID PubChem 19750
Nom IUPAC 4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Point de fusion 5°C to 6°C
Densité 1.23
Point d’ébullition 120°C to 122°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair 152°C (306°F)
Indice de réfraction 1.5255
Quantité 25 g
Beilstein 608741
Poids de la formule 200.64
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone