Learn More
4-Bromothiophène-2-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480893
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18791-75-8 | C5H3BrOS | 191.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18791-75-8
Formule moléculaire C5H3BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 191.04
Numéro MDL MFCD00005431
Clé InChI PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 4-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo-2-formylthiophene, 4-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 4-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 4-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 4-bromothiophen-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromothiophene-2-aldehyde, 3-bromothiophene-5-carboxaldehyde
CID PubChem 87792
Nom IUPAC 4-bromothiophène-2-carbalaldéhyde
SMILES BrC1=CSC(C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Point de fusion 44°C to 48°C
Point d’ébullition 114°C to 115°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 191.05
Pourcentage de pureté 96%