Learn More
4-Bromothiophène-2-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde |
Point de fusion | 44°C to 48°C |
Point d’ébullition | 114°C to 115°C (11 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 5 g |
Sensibilité | Air sensitive |
Poids de la formule | 191.05 |
Pourcentage de pureté | 96% |