Learn More
4-Bromo-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-1-indanone |
Point de fusion | 95°C to 99°C |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 211.06 |
Pourcentage de pureté | 97% |