Learn More
Acide 4-acétoxyméthylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
62.20€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS 326496-51-9
Formule moléculaire C9H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 193.993
Numéro MDL MFCD08235082
Clé InChI FPQABEOUQSYDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetoxymethyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid, 4-acetyloxy methyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethylbenzeneboronic acid, 4-acetoxymethyl phenyl boronicacid, 4-acetyloxy methyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid 97
CID PubChem 10583943
Nom IUPAC Acide [4-(acétyloxyméthyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15439737
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52966.MD
250 mg Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15429737
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52966.03
1 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
326496-51-9
193.993
FPQABEOUQSYDPY-UHFFFAOYSA-N
10583943
B(C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C)(O)O
C9H11BO4
MFCD08235082
4-acetoxymethyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid, 4-acetyloxy methyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethylbenzeneboronic acid, 4-acetoxymethyl phenyl boronicacid, 4-acetyloxy methyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid 97
Acide [4-(acétyloxyméthyl)phényl]boronique
Spécification
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid
81°C to 83°C
MFCD08235082
FPQABEOUQSYDPY-UHFFFAOYSA-N
Acide [4-(acétyloxyméthyl)phényl]boronique
10583943
97%
326496-51-9
C9H11BO4
4-acetoxymethyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid, 4-acetyloxy methyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethylbenzeneboronic acid, 4-acetoxymethyl phenyl boronicacid, 4-acetyloxy methyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid 97
B(C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C)(O)O
193.993
193.99
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C