Learn More
4-[4-(2-Chlorophényl)-1H-pyrazol-1-yl]pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11424800
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902836-42-4
Formule moléculaire C14H16ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 261.75
Numéro MDL MFCD08060999
Clé InChI RRRIXLCXVVGUTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-2-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-2-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amqm, 4-4-2-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine, 1-3-methylbutanoyl-4-piperidinamine x1hcl, 4-2-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole
CID PubChem 24212027
Nom IUPAC 4-[4-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
SMILES ClC1=CC=CC=C1C1=CN(N=C1)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.76
Pourcentage de pureté 97%