Learn More
4-(2-Thiazolyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15494467
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 81015-49-8 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81015-49-8
Formule moléculaire C9H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 177.221
Numéro MDL MFCD07368615
Clé InChI LMMPCMRUGFBCPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-thiazolyl phenol, 4-1,3-thiazol-2-yl phenol, 4-thiazol-2-yl phenol, thiazole,2-4-trifluoromethyl phenyl, 4-3h-1,3-thiazol-2-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-thiazol-2-yl-phenol, 4-thiazole-2-yl phenol, acmc-20a0c2, 4-thiazol-2-vl-phenol
CID PubChem 5354497
Nom IUPAC 4-(3H-1,3-thiazol-2-ylidène) cyclohexa-2,5-dién-1-one
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=C2NC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Thiazolyl)phenol
Point de fusion 162°C to 165°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.28
Pourcentage de pureté 97%