missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-(1-Bromoethyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7046072
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 113023-73-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol

4-(1-Bromoethyl)benzoic acid acts as a reagent to prepare 4-(1-bromo-ethyl)-benzoic acid ethyl ester. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredient as well as in chemical synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’acide 4-(1-bromoéthyl)benzoïque agit comme réactif pour préparer l’ester éthylique de l’acide 4-(1-bromo-éthyl)-benzoïque. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les ingrédients pharmaceutiques actifs ainsi que pour la synthèse chimique.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 113023-73-7
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD00020378
Clé InChI VICCYULHZWEWMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1-bromoethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1-bromoethyl, acmc-1c3tf, 4-1-bromoethyl-benzoic acid, 4-1-bromo-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-bromoethyl
CID PubChem 5146225
Nom IUPAC 4-(1-bromoéthyl)acide benzoïque
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)O)Br

Spécification

Nom chimique ou matériau 4-(1-Bromoethyl)benzoic acid
Point de fusion 155°C to 156°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2084039
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis