Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4565
La combinaison 3M™ 4565 offre une protection CE de catégorie III, Type 4/5/6 contre les éclaboussures de liquides, les poussières dangereuses et les brouillards de produits chimiques.
Marque: 3M™ 7000089684
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Combinaison de type 4/5/6 conçue pour offrir une barrière très efficace contre les particules dangereuses et les éclaboussures et pulvérisations limitées de liquides
- Fabriquée en bicomposant non tissé avec un laminé en PE à très faible peluchage pour une forme particulièrement confortable
- Capuche à 3 panneaux, fermeture éclair à 2 sens et rabat-tempête avec bande refermable et dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d’exposition cutanée
- Coutures scellées tout au long de la combinaison pour une résistance accrue réduisant le risque de déchirement et d’exposition
- Protection contre les agents biologiques EN 14126
- Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
- Résistance contre les particules nucléaires EN 1073-2 jusqu’à la classe 2
Spécification
Cleanroom Coveralls | |
Polyéthylène microporeux | |
Oui | |
Maille | |
Bordée avec un biais | |
Antistatique | |
Ajustement élastique, capot à 3 panneaux, fermeture éclair à 2 sens, manchettes en maille, matériau peu pelucheux | |
Class 10 (ISO 4) |
S | |
Blanc | |
Élastique | |
Fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête scellé | |
Non stérile | |
ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30 | |
Traitement pharmaceutique, fabrication de produits chimiques, pulvérisation de pesticides |