Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités : 10 mm et plus
Marque:  RETSCH 60.159.011200
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10618561
  • 260.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
40 mm
305mm
Acier inoxydable
11,2mm
ASTM E 11
Agitateur AS 300
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable