Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités : 10 mm et plus
Marque: RETSCH 60.159.125000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
40 mm | |
305mm | |
Acier inoxydable |
125mm | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |