Learn More
Acide 3-(n-butylcarbamoyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
45.80€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 397843-70-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16BNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.063 |
Numéro MDL | MFCD04115691 |
Clé InChI | UMTGJEHDHSYNMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-butylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-butylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-butylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-n-butylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-butylaminocarbonyl phenylboronicacid, 3-n-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, boronic acid, 3-butylamino carbonyl phenyl, acmc-209j7o |
CID PubChem | 3693263 |
Nom IUPAC | [3-(butylcarbamoyl)phényl]acide boronique |
SMILES | B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NCCCC)(O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
397843-70-8 | |
221.063 | |
UMTGJEHDHSYNMS-UHFFFAOYSA-N | |
3693263 | |
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NCCCC)(O)O |
C11H16BNO3 | |
MFCD04115691 | |
3-butylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-butylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-butylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-n-butylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-butylaminocarbonyl phenylboronicacid, 3-n-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, boronic acid, 3-butylamino carbonyl phenyl, acmc-209j7o | |
[3-(butylcarbamoyl)phényl]acide boronique |
Spécification
3-(n-Butylcarbamoyl)benzeneboronic acid | |
216°C to 224°C | |
MFCD04115691 | |
UMTGJEHDHSYNMS-UHFFFAOYSA-N | |
[3-(butylcarbamoyl)phényl]acide boronique | |
3693263 | |
97% |
397843-70-8 | |
C11H16BNO3 | |
3-butylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-butylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-butylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-n-butylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-butylaminocarbonyl phenylboronicacid, 3-n-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, boronic acid, 3-butylamino carbonyl phenyl, acmc-209j7o | |
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NCCCC)(O)O | |
221.063 | |
221.06 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.