Learn More
3-iodo-1-méthyl-1H-pyrazole, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3175365
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 92525-10-5
Formule moléculaire C4H5IN2
Poids moléculaire (g/mol) 208.002
Numéro MDL MFCD08435890
Clé InChI SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13334057
Nom IUPAC 3-iodo-1-méthylpyrazole
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%