Learn More
3-fluoro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7032142
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1352999-98-4
Formule moléculaire C8H4F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.11
Numéro MDL MFCD18783220
Clé InChI QIBNSINERFPXSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-fluoro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
CID PubChem 56973627
Nom IUPAC 3-fluoro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
SMILES FC1=CC(C=O)=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté 97%