Learn More
Acide 3-fluoro-5-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15419507
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609807-25-2
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.946
Numéro MDL MFCD07363780
Clé InChI MQFKLCWETPKBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1b9ik, 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
CID PubChem 2763243
Nom IUPAC acide (3-fluoro-5-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 98%