Learn More
Acide 3-fluoro-4-(méthoxycarbonyl)boronique de benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15409865
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 505083-04-5 | C8H8BFO4 | 197.956 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505083-04-5
Formule moléculaire C8H8BFO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.956
Numéro MDL MFCD04115665
Clé InChI YZYGXFXSMDUXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, methyl 4-borono-2-fluorobenzoate, 4-methoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid, pubchem17771, 3-fluoro-4-methoxycarboxyphenylboronicacid, acmc-1atlt, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid
CID PubChem 2782818
Nom IUPAC Acide(3-fluoro-4-méthoxycarbonylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 180°C to 184°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.96
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche