Learn More
3’-chloro-2’-fluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11435830
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161957-59-1
Formule moléculaire C8H6ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 172.583
Numéro MDL MFCD00106165
Clé InChI ZHDLNEIXOUIAQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-chloro-2-fluorophenyl ethanone, 3'-chloro-2'-fluoroacetophenone, 1-acetyl-3-chloro-2-fluorobenzene, ethanone, 1-chlorofluorophenyl, 1-3-chloro-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-3-chloro-2-fluoro-phenyl ethanone, acmc-1ch2t, 3-chloro-2-fluoroacetophenone, 2'-fluoro-3'-chloroacetophenone, ethanone,1-3-chloro-2-fluorophenyl
CID PubChem 11116531
Nom IUPAC 1-(3-chloro-2-fluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C(=CC=C1)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Indice de réfraction 1.5315
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.59
Pourcentage de pureté 96%