Learn More
3,5-Diméthylpipéridine, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405417
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 35794-11-7 | C7H16N | 114.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35794-11-7
Formule moléculaire C7H16N
Poids moléculaire (g/mol) 114.21
Numéro MDL MFCD00005996,MFCD09832871
Clé InChI IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O
Synonyme piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine
CID PubChem 118259
Nom IUPAC 3,5-diméthylpipéridine
SMILES C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylpiperidine
Note relative au nom cis + trans
Densité 0.83
Point d’ébullition 142°C to 146°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Indice de réfraction 1.4454
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 102638
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 97%