Learn More
3-(3-pyridyl)-L-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64090-98-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
63.65€ - 720.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64090-98-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
Numéro MDL | MFCD00079676 |
Clé InChI | DFZVZEMNPGABKO-ZETCQYMHSA-N |
Synonyme | 3-3-pyridyl-l-alanine, l-3-pyridylalanine, s-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, h-3-pal-oh, 3-3-pyridyl alanine, 2s-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, l-3-3-pyridyl-alanine, 3'-pyridyl-l-ala, h-beta-3-pyridyl-ala-oh, 2s-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoic acid |
CID PubChem | 152953 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoïque |
SMILES | C1=CC(=CN=C1)CC(C(=O)O)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15470929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63941.MD |
250 mg |
63.65€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15450929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63941.03 |
1 g |
201.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15460929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63941.06 |
5 g |
720.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-(3-Pyridyl)-L-alanine is a antimycobacterial cyclodepsipeptide. PyrA is used to activate other aromatic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3-(3-pyridyl)-L-alanine est un cyclodepsipeptide antimycobactérien. PyrA est utilisé pour activer d’autres acides aromatiques.
Solubilité
Soluble dans une solution claire (0,3 g dans 2 ml de DMF).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
64090-98-8 | |
166.18 | |
DFZVZEMNPGABKO-ZETCQYMHSA-N | |
152953 | |
C1=CC(=CN=C1)CC(C(=O)O)N |
C8H10N2O2 | |
MFCD00079676 | |
3-3-pyridyl-l-alanine, l-3-pyridylalanine, s-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, h-3-pal-oh, 3-3-pyridyl alanine, 2s-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, l-3-3-pyridyl-alanine, 3'-pyridyl-l-ala, h-beta-3-pyridyl-ala-oh, 2s-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoic acid | |
Acide (2S)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoïque |
Spécification
3-(3-Pyridyl)-L-alanine | |
64090-98-8 | |
C8H10N2O2 | |
4351583 | |
Soluble in clear solution (0.3 gram in 2 ml DMF). | |
C1=CC(=CN=C1)CC(C(=O)O)N | |
166.18 | |
166.18 | |
Poudre |
248°C to 252°C (decomposition) | |
Blanc | |
MFCD00079676 | |
3-3-pyridyl-l-alanine, l-3-pyridylalanine, s-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, h-3-pal-oh, 3-3-pyridyl alanine, 2s-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, l-3-3-pyridyl-alanine, 3'-pyridyl-l-ala, h-beta-3-pyridyl-ala-oh, 2s-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoic acid | |
DFZVZEMNPGABKO-ZETCQYMHSA-N | |
Acide (2S)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoïque | |
152953 | |
98% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante