Learn More
Chlorure de 2-naphthoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477946
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.626 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2243-83-6
Formule moléculaire C11H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 190.626
Numéro MDL MFCD00004093
Clé InChI XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
CID PubChem 75246
Nom IUPAC Chlorure de naphtalène2-carbonyle
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthoyl chloride
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 159°C to 160°C (9 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 907776
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 190.63
Pourcentage de pureté 98%