Learn More
2-Méthylpyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308307
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 765-38-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
2-Methylpyrrolidine can be used to produce 2-(2-methylpyrrolidinyl)benzaldehyde at the temperature of 152°C. It is commonly used as organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-38-8
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD00014491
Clé InChI RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13003
Nom IUPAC 2-méthylpyrrolidine
SMILES CC1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpyrrolidine
Densité 0.834 g/mL
Point d’éclair 2°C (37°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.437
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Synonyme pyrrolidine, 2-methyl, 2-methyl-pyrrolidine, 2-methylpyrolidine, 2-methyl-pyrolidine, 2-methyl pyrrolidine, pubchem9410, pyrrolidine,2-methyl, acmc-209mch, acmc-1aspi, rac-2-methyl-pyrrolidine
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 85.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide