missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Furoylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7021951
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 31909-58-7 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 31909-58-7
Formule moléculaire C7H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.12
Numéro MDL MFCD00052210
Clé InChI RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furoylacetonitrile, 3-furan-2-yl-3-oxopropanenitrile, 3-2-furyl-3-oxopropanenitrile, 2-cyanoacetylfuran, 2-furanoylacetonitrile, 2-furoyl acetonitrile, pubchem11959, acmc-1cock, 2-2-furanoyl acetonitrile
CID PubChem 141671
Nom IUPAC 3-(furane-2-yl)-3-oxopropanénitrile
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CO1

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Furoylacetonitrile
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 1 g
Beilstein 111902
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis