Learn More
2-Furoylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11441838
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 31909-58-7 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31909-58-7
Formule moléculaire C7H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.12
Numéro MDL MFCD00052210
Clé InChI RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furoylacetonitrile, 3-furan-2-yl-3-oxopropanenitrile, 3-2-furyl-3-oxopropanenitrile, 2-cyanoacetylfuran, 2-furanoylacetonitrile, 2-furoyl acetonitrile, pubchem11959, acmc-1cock, 2-2-furanoyl acetonitrile
CID PubChem 141671
Nom IUPAC 3-(furane-2-yl)-3-oxopropanénitrile
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furoylacetonitrile
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 5 g
Beilstein 111902
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 97%