Learn More
2-bromure dʼéthylhexyle, 96 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18908-66-2 | C8H17Br | 193.128 g/mol
31.70€ - 79.20€
Identifiants chimiques
CAS | 18908-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.128 |
Numéro MDL | MFCD00000220 |
Clé InChI | NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide |
CID PubChem | 86804 |
Nom IUPAC | 3-(bromométhyl)heptane |
SMILES | CCCCC(CC)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11415547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23532.14 |
25 g |
31.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11425547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23532.22 |
100 g |
79.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Ethylhexyl bromide is used in the synthesis of methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene, 1-bromo-4-(2?-ethylhexyloxy)benzene and 3,6-diaryl substituted 9-alkylcarbazoles as hole transporting materials for various organic light emitting devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-bromure d’éthylhexyle est utilisé dans la synthèse de méthoxy-4-(2-éthylhexyloxy)benzène, 1-bromo-4-(2′-éthylhexyloxy)benzène et 3,6-diaryl substitués 9-alkylcarbazoles comme matériaux de transport de trous pour divers dispositifs émettant de la lumière organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart de la chaleur et des agents oxydants.
Identifiants chimiques
18908-66-2 | |
193.128 | |
NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N | |
86804 | |
CCCCC(CC)CBr |
C8H17Br | |
MFCD00000220 | |
2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide | |
3-(bromométhyl)heptane |
Spécification
2-Ethylhexyl bromide | |
18908-66-2 | |
94°C to 95°C (35 mmHg) | |
C8H17Br | |
MFCD00000220 | |
2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide | |
NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N | |
3-(bromométhyl)heptane | |
86804 | |
96% |
stabilized with copper | |
1.086 | |
69°C (156°F) | |
1.4538 | |
1098313 | |
Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water. | |
CCCCC(CC)CBr | |
193.128 | |
193.13 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 242-659-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.