Learn More
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479736
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 823-36-9 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 823-36-9
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.155
Numéro MDL MFCD00044191
Clé InChI YDFBIBUYOUFJMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-ethyl, unii-91a82te3os, acmc-209poa, 2-ethyl-cyclopentan-1,3-dione, 2-ethyl-cyclopentane-1,3-dione
CID PubChem 69978
Nom IUPAC 2-éthylcyclopentane-1,3-dione
SMILES CCC1C(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 25 g
Beilstein 1860068
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 99%