Learn More
Chlorure de 2-diméthylaminoéthanethiol 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10519420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13242-44-9
Formule moléculaire C4H11NS·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 141.67
Numéro MDL MFCD00012633
Clé InChI NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87
CID PubChem 25798
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)éthanethiol ; chlorhydrate
SMILES CN(C)CCS.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 154°C to 159°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2SH·HCl
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 141.67
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche