Learn More
2-acétylpyrrole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492008
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1072-83-9 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-83-9
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00005220
Clé InChI IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl pyrrole, 2-pyrrolylethanone, 2-acetyl-1h-pyrrole, methyl pyrrol-2-yl ketone, ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl, 2-pyrrolyl methyl ketone, ketone, methyl pyrrol-2-yl
CID PubChem 14079
ChEBI CHEBI:59981
Nom IUPAC 1-(1H-pyrrol-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylpyrrole
Point de fusion 88°C to 92°C
Point d’ébullition 220°C
Odeur Characteristic
Quantité 1 g
Beilstein 1882
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche