Learn More
2,6-dichlorothiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15473507
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1918-13-4
Formule moléculaire C7H5Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 206.08
Numéro MDL MFCD00053523
Clé InChI KGKGSIUWJCAFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorothiobenzamide, chlorthiamid, chlorthiamide, chlorothiamide, chlorthioamide, chlortiamid, prefix, dcbn, benzenecarbothioamide, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzothioamide
CID PubChem 2734819
ChEBI CHEBI:949
SMILES NC(=S)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorothiobenzamide
Point de fusion 149°C to 153°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 250 mg
Beilstein 1910353
Nom IUPAC 2,6-Dichlorobenzènecarbothioamide
Poids de la formule 206.09
Pourcentage de pureté 97%