Learn More
2’,5’-dihydroxyacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2',5'-Dihydroxyacetophenone |
Point de fusion | 204°C to 208°C |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 637903 |
Poids de la formule | 152.15 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |