Learn More
2’,5’-dihydroxyacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424833
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 490-78-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00002343
Clé InChI WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
CID PubChem 10279
Nom IUPAC 1-(2,5-dihydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Point de fusion 204°C to 208°C
Quantité 25 g
Beilstein 637903
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%