Learn More
2,4-diméthyl-3-éthylpyrrole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 517-22-6 | C8H13N | 123.2 g/mol
98.60€ - 314.00€
Identifiants chimiques
CAS | 517-22-6 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00005222 |
Clé InChI | ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dimethyl-3-ethylpyrrole, kryptopyrrole, kryptopyrrol, 3-ethyl-2,4-dimethylpyrrole, cryptopyrrole, 2,4-dimethyl-3-ethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, acmc-209kvh, 5-20-05-00099 beilstein handbook reference |
CID PubChem | 10600 |
Nom IUPAC | 3-éthyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole |
SMILES | CCC1=C(NC=C1C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10102530
|
Thermo Scientific Acros
116210050 |
5 g |
98.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10326650
|
Thermo Scientific Acros
116210250 |
25 g |
314.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
517-22-6 | |
ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N | |
10600 | |
CCC1=C(NC=C1C)C |
MFCD00005222 | |
2,4-dimethyl-3-ethylpyrrole, kryptopyrrole, kryptopyrrol, 3-ethyl-2,4-dimethylpyrrole, cryptopyrrole, 2,4-dimethyl-3-ethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, acmc-209kvh, 5-20-05-00099 beilstein handbook reference | |
3-éthyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole |
Spécification
2, 4-Dimethyl-3-ethylpyrrole | |
517-22-6 | |
100.0 | |
197°C (710.0 mmHg) | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
1.4960 to 1.498 | |
20, I, 47 | |
2,4-dimethyl-3-ethylpyrrole, kryptopyrrole, kryptopyrrol, 3-ethyl-2,4-dimethylpyrrole, cryptopyrrole, 2,4-dimethyl-3-ethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, acmc-209kvh, 5-20-05-00099 beilstein handbook reference | |
CCC1=C(NC=C1C)C | |
123.2 | |
123.2 | |
Liquide |
96% | |
95.0 | |
0.9130g/mL | |
71°C | |
95% min. (GC) | |
C8H13N | |
MFCD00005222 | |
0.913 | |
ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N | |
3-éthyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole | |
10600 | |
96% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-234-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UX9629500
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit s’assombrit en position verticale
- 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.