Learn More
2,4,5-triméthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479827
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4460-86-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4460-86-0
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.20
Numéro MDL MFCD00003312
Clé InChI IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme asaraldehyde, asaronaldehyde, asarylaldehyde, azarylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy, gazarin, 3,4,6-trimethoxybenzaldehyde, unii-ndu8j2q00d, 2,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, ccris 1296
CID PubChem 20525
Nom IUPAC 2,4,5-triméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=O)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Point de fusion 111°C to 115°C
Point d’ébullition 140°C (4 mmHg)(sublimation)
Quantité 100 g
Beilstein 1951403
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98%