Learn More
2,4,5-triméthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11469827
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
CAS: 4460-86-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4460-86-0
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.20
Numéro MDL MFCD00003312
Clé InChI IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme asaraldehyde, asaronaldehyde, asarylaldehyde, azarylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy, gazarin, 3,4,6-trimethoxybenzaldehyde, unii-ndu8j2q00d, 2,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, ccris 1296
CID PubChem 20525
Nom IUPAC 2,4,5-triméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=O)C=C1OC
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Point de fusion 111°C to 115°C
Point d’ébullition 140°C (4 mmHg)(sublimation)
Quantité 25 g
Beilstein 1951403
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde