Learn More
2-(3-Méthoxyphényl)-4-acide méthylthiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15451346
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 879636-95-0
Formule moléculaire C12H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 249.28
Numéro MDL MFCD06857927
Clé InChI WFBWIROXKGGXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-methoxyphenyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-3-methoxyphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-3-methoxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-3-methoxy _phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-3-methoxyphenyl-4-methyl
CID PubChem 4980373
Nom IUPAC 2-(3-methoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Methoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 249.28
Pourcentage de pureté 97%