Learn More
2,3-diméthylpipérazine, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11346719
2,3-diméthylpipérazine, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346719
1 g, 1g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11346719
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26252.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 84468-52-0 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84468-52-0
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD07373397
Clé InChI COWPTMLRSANSMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylpiperazine, 2,3-dimethylpiperazine, cis + trans
CID PubChem 522814
Nom IUPAC 2,3-diméthylpipérazine
SMILES CC1C(NCCN1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylpiperazine
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion 81°C to 90°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot10130717 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Code produitH26252.03,H26252.MD
Numéro de lot10141757 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Code produitH26252.03,H26252.MD
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
2,3-diméthylpipérazine, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >