Learn More
2’,3’,4’-trichloroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11424864
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13608-87-2
Formule moléculaire C8H5Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 223.477
Numéro MDL MFCD00000542
Clé InChI BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
CID PubChem 26132
Nom IUPAC 1-(2,3,4-trichlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3',4'-Trichloroacetophenone
Point de fusion 60°C to 64°C
Quantité 5 g
Beilstein 1948674
Poids de la formule 223.49
Pourcentage de pureté 95%